Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PCA Polypropylene SPE Column
Codice prodotto. 10649001 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
500 mg
1 g
Capacità colonna (sistema metrico):
3 mL
6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 30
pezzi 50
Codice prodotto. 10649001
Marca: Macherey-Nagel™ 730483
Solo null disponibili
Specifica
Materiale base Silica
Capacità colonna (sistema metrico) 6 mL
Tipo di colonna SPE
Peso del letto 500 mg
Da utilizzare con (applicazione) Solid Phase Extraction
Dimensione particelle 45 μm
Assorbente Chromabond PCA
Tipo Solid Phase Extraction Column
Dimensione del poro 60 μm
Area della superficie (sistema metrico) 500 m2/g