Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PCA Polypropylene SPE Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
500 mg
1 g
Capacità colonna (sistema metrico):
3 mL
6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 30
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Materiale base | Silica |
| Capacità colonna (sistema metrico) | 6 mL |
| Tipo di colonna | SPE |
| Peso del letto | 1 g |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solid Phase Extraction |
| Dimensione particelle | 45 μm |
| Assorbente | Chromabond PCA |
| Tipo | Solid Phase Extraction Column |
| Dimensione del poro | 60 μm |
| Area della superficie (sistema metrico) | 500 m2/g |