Learn More
Macherey-Nagel™ Frit in polietilene Chromabond™
Codice prodotto. 10418981 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
3 mL
6 mL
15 mL
30 mL
45 mL
70 ml
150 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Codice prodotto. 10418981
Marca: Macherey-Nagel™ 730026
Assemble SPE (solid-phase extraction) columns selecting from a range of accessories. Chromabond™ Polyethylene Frits for polyethelyne columns come in a varitey of sizes.
Accessory for SPE (solid-phase extraction)
For individual packing of SPE columns with Chromabond™ adsorbents
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per colonne in polipropilene
Tipo Frit
Volume (sistema metrico) 70 ml
Materiale Polietilene
Quantità Confezione da 250