Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Polypropylene Empty LV SPE Column
Codice prodotto. 10777472 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
100 mg
200/500 mg
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10777472
Marca: Macherey-Nagel™ 732501
Solo null disponibili
Specifica
Capacità colonna (sistema metrico) 15 mL
Tipo di colonna Empty LV
Peso del letto 200/500 mg
Da utilizzare con (applicazione) Solid Phase Extraction
Tipo Empty LV SPE Column
Include Polyethylene frits