Learn More
Macherey-Nagel™ Colonna per SPE in polipropilene vuota Chromabond™
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Capacità colonna (sistema metrico):
1 mL
3 mL
6 mL
30 ml
45 mL
70 mL
Descrizione:
100 Pk.
20 Pk.
30 Pk.
50 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 20
pezzi 30
pezzi 50
Descrizione
Prepare SPE (solid-phase extraction) samples with a range of empty columns. Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Empty Columns for SPE are empty polypropylene columns with polyethylene frits. Available in a variety of sizes.
- Accessory for SPE (solid-phase extraction)
- For individual packing of SPE columns with CHROMABOND™ adsorbents
- One filter element is already inserted in the column
- Polypropylene columns with polyethylene frits in volumes of 1mL–70mL
Specifica
Specifica
| Capacità colonna (sistema metrico) | 6 mL |
| Tipo di colonna | Empty |
| Descrizione | 30 Pk. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solid Phase Extraction |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CHROMABOND Adsorbents |
| Tipo | Polypropylene SPE Column |
| Include | Polyethylene frits, filter element |