Learn More
Macherey-Nagel™ Colonna di separazione Chromabond™ PTL
Codice prodotto. 12864361 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Capacità colonna (sistema metrico):
1 mL
3 mL
30 ml
45 mL
70 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 12864361
Marca: Macherey-Nagel™ 730738
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Separate compounds with gravity flow phase separation. Chromabond™ PTL Separation Columns come in a variety of capacities
  •  Automatic separation of a two-phase mixture without separation funnel
  • Two-phase mixtures are completely applied to the column and the phase boundary is determined without further work.
  • The special membrane automatically stops the flow when the lower phase has passed.
  • The upper phase remains in the column, thus both phases are available for futher analysis. 
  • Columns must not be run with vacuum or pressure
  • PTL for solvents lighter than water, e.g., for diethyl ether, hexane
  • maximum size 70 mL
Specifica
Capacità colonna (sistema metrico) 30 ml
Tipo di colonna SPE
Da utilizzare con (applicazione) Per solventi più leggeri dell'acqua, etere dietilico, esano
Assorbente Chromabond PTL
Tipo Colonna di separazione di fase