Learn More
Macherey-Nagel™ Colonna di separazione Chromabond™ PTL
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Capacità colonna (sistema metrico):
1 mL
3 mL
30 ml
45 mL
70 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Descrizione
- Automatic separation of a two-phase mixture without separation funnel
- Two-phase mixtures are completely applied to the column and the phase boundary is determined without further work.
- The special membrane automatically stops the flow when the lower phase has passed.
- The upper phase remains in the column, thus both phases are available for futher analysis.
- Columns must not be run with vacuum or pressure
- PTL for solvents lighter than water, e.g., for diethyl ether, hexane
- maximum size 70 mL
Specifica
Specifica
| Capacità colonna (sistema metrico) | 70 ml |
| Tipo di colonna | SPE |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per solventi più leggeri dell'acqua, etere dietilico, esano |
| Assorbente | Chromabond PTL |
| Tipo | Colonna di separazione di fase |