Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SB Polypropylene SPE Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Capacità colonna (sistema metrico):
1 mL
3 mL
6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 30
pezzi 50
Descrizione
Macherey-Nagel Chromabond SB Polypropylene SPE Column, Column Capacity: 6 mL, Particle Size: 45 um, Base Material: Silica, Column Type: SPE, For Use With: Solid Phase Extraction (SAX), Pore Size: 60 , Sorbent: Chromabond SB, Surface Area: 500 m2/g
Specifica
Specifica
| Materiale base | Silica |
| Capacità colonna (sistema metrico) | 3 mL |
| Tipo di colonna | SPE |
| Peso del letto | 500 mg |
| Dimensione particelle | 45 μm |
| Tipo | Solid Phase Extraction Column |
| Dimensione del poro | 60 μm |
| Area della superficie (sistema metrico) | 500 m2/g |