Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SiOH Polypropylene SPE Column BIG Pack
Marca: Macherey-Nagel™ 730075.250
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Specifica
6 mL | |
45 μm | |
60 Å |
SPE | |
Solid Phase Extraction Column | |
500 m2/g |