Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Complete Vacuum Manifold
Codice prodotto. 10236331 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
up to 12 Columns
up to 16 LV Columns
up to 24 Columns
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10236331
Marca: Macherey-Nagel™ 730360
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for the simultaneous preparation of up to 12, 16 or 24 samples. Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Complete Vacuum Manifold handles columns and cartridges used in solid phase extraction (SPE).
The complete CHROMABOND Vacuum Manifold consists of:
  • Rectangular glass cabinet with polypropylene lid and lid gasket (2 sizes available):
    • Small holds up to 12 CHROMABOND™ columns or CHROMAFIX™ cartridges
    • Large holds up to 16 CHROMABOND™ LV columns or up to 24 CHROMABOND™ columns or CHROMAFIX™ cartridges
  • Removable needles on lower side of the lid
  • Vacuum gauge for reading the vacuum pressure in the chamber
  • Control valve for adjustment of the vacuum in the chamber
  • Replaceable valves with caps that allow individual vacuum control of each SPE column
  • Variable rack with exchangeable partitions, which accept a wide variety of vessels like test tubes, measuring flasks, scintillation vials, autosampler vials, plastic vials, etc.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Solid Phase Extraction
Da utilizzare con (apparecchiatura) up to 16 LV Columns
Tipo Vacuum Manifold
Quantità 1 Each