Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol 11mm Crimp Caps
Click to view available options
Material (Liner):
Silicone/PTFE
Viton
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
Thermo Scientific™ Chromacol Crimp Caps are offered with a wide selection of liner materials and colors.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Viton Liner; 6mm opening; Silver |
| Material (Liner) | Viton |
| Colore | Silver |
| Materiale | Aluminum |
| Pre-intagliato | No |
| Product Line | Chromacol |
| Tipo | Crimp Cap |
| Dimensione chiusura | 11 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ECD Vials |