Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol 11mm Snap Caps for Vials
Codice prodotto. 10790994
Click to view available options
Material (Liner):
PTFE/Silicone Seal
Red Rubber/PTFE Seal
Silicone/PTFE Seal
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 10790994
Marca: Thermo Scientific™ 11PSN(G)ST1X
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ Chromacol Snap Caps for Vials are available with a selection of prefitted seals and colors.
Thermo Scientific™ Chromacol Snap Caps for Vials are available with a selection of prefitted seals and colors.
  • Easy application and removal
  • Improved sealing against sample evaporation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) PTFE/Silicone Seal
Colore Green
Pre-intagliato Yes
Volume (sistema metrico) 2 mL
Materiale (guarnizione) Silicone/PTFE
Product Line Chromacol
Dimensione chiusura 11 mm