Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol 9mm Screw Cas
Codice prodotto. 10356732
Click to view available options
Colore:
Black
Pre-intagliato:
No
Material (Liner):
Prefitted Silicone/PTFE
Prefitted Type 8 Rubber/PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 10356732
Marca: Thermo Scientific™ 9SCJ8RT1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ Chromacol 9mm Screw Caps are offered with a selection of liner materials and colors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 9mm Screw Cap with Flange for Japanese Instruments Prefitted Type 8 Rubber/PTFE Liner
Material (Liner) Prefitted Type 8 Rubber/PTFE
Colore Black
Materiale Prefitted Type 8 Rubber
Pre-intagliato No
Product Line Chromacol
Dimensione chiusura 9 mm