Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol Economy Septa for GC Instruments, 9mm economy GC septa
Codice prodotto. 11543670 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
9 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 11543670
Marca: Thermo Scientific™ ECO9.0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Chromacol Economy Septa withstand temperatures up to 250°C.
Thermo Scientific™ Chromacol Economy Septa withstand temperatures up to 250°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 9mm Economy GC Septa
Diametro (sistema metrico) interno 9 mm
Product Line Chromacol
Certificazione/Conformità Certificate of Analysis (COA)
Tipo Septa
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC Instrument, 9 mm Economy GC Septa