Learn More
Thermo Scientific™ Fiale e inserti inerti Chromacol™ di classe GOLD
Descrizione
La sicurezza e l'integrità del campione sono garantite dalle fiale inerti con tasso di recupero massimo, bassissime variazioni di pH e minimo contenuto di alcali.
Thermo Scientific™ Chromacol™ consente le migliori prestazioni con un numero inferiore di saggi non riusciti Fiale in vetro inerte classe GOLD. Fiale con tecnologia industriale avanzatissima per l'analisi di analiti con limite di rilevamento criticamente basso e per i casi in cui la qualità, riproducibilità, sicurezza e integrità del campione siano della massima importanza.
Grazie a una più facile manipolazione e a un minore rischio di perdita del campione, le fiale Chromacol di classe GOLD sono la scelta elettiva per tutti gli operatori di cromatografia che vogliano effettuare analisi con tracce minime.
- Made of 1st hydrolytic class, special 33 expansion glass; meeting current USP requirements for pharmacopeias.
- Ultra-low adsorption surface for critical polar compounds, enabling ultra trace-level analysis for strongly adsorbing analytes.
- The high-class standard in Europe and Asia for decades.
- Ultra-low pH shift due to the minimized surface activity.
- Lowest alkaline content for less glass-wall interactions.
- Highest recovery rates, even with critical compounds (e.g., trisubstituted N-atoms, tertiary amines) in trace concentrations.
- Peaks show the same heights and symmetry and feature high recovery and reproducibility.
- Stable analysis and higher reproducibility means increased security and integrity of analytical results.
- Reduced amount of buffer saves money.
- No risk of run-stops during overnight autosampler runs.
- Lot-independent, optimal autosampler fit.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Inserto da 200 µl - vetro classe GOLD |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 200 µl |
| Volume (sistema metrico) residuo | <4 μl |
| Product Line | Chromacol Gold |
| Altezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Quantità | 1000 |
| Tipo | Pulled Point Insert |