Learn More
Thermo Scientific™ Fiale e inserti inerti Chromacol™ di classe GOLD
Descrizione
La sicurezza e l'integrità del campione sono garantite dalle fiale inerti con tasso di recupero massimo, bassissime variazioni di pH e minimo contenuto di alcali.
Thermo Scientific™ Chromacol™ consente le migliori prestazioni con un numero inferiore di saggi non riusciti Fiale in vetro inerte classe GOLD. Fiale con tecnologia industriale avanzatissima per l'analisi di analiti con limite di rilevamento criticamente basso e per i casi in cui la qualità, riproducibilità, sicurezza e integrità del campione siano della massima importanza.
Grazie a una più facile manipolazione e a un minore rischio di perdita del campione, le fiale Chromacol di classe GOLD sono la scelta elettiva per tutti gli operatori di cromatografia che vogliano effettuare analisi con tracce minime.
- Easy-to-fill wide neck opening vials require 6mm diameter micro-inserts
- Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
- Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
- Obtain optimal recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
- Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
- Precision point inserts minimize residual sample loss
- Pulled point inserts are an economical choice for noncritical applications
Compatible with most HPLC and GC autosamplers
*See the Columns and Consumables Catalog for list of autosampler compatibility.
Specifica
Specifica
| Descrizione | 11mm Crimp Top 1.1mL Vial, Wide Opening - GOLD Grade Glass |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Vetro |
| Volume (sistema metrico) | 1.4 mL |
| Volume (sistema metrico) residuo | <5 μL |
| Product Line | Chromacol Gold |
| Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Quantità | 500 |
| Tipo | Crimp Top Vial |
| Vedi altri risultati |