Learn More
Thermo Scientific™ Fiale e inserti inerti Chromacol™ di classe GOLD
Codice prodotto. 11543680
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
125 μL
0.2 mL
200 µl
250 µl
325 µl
1.2 mL
1.4 mL
2,0 ml
2.0 mL
Dimensione chiusura:
8 mm
9 mm
11 mm
Tipo:
Crimp Top Vial
Pulled Point Insert
Screw Thread Vial
Snap Cap Vial
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 11543680
Marca: Thermo Scientific™ 2SVG
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
La sicurezza e l'integrità del campione sono garantite dalle fiale inerti con tasso di recupero massimo, bassissime variazioni di pH e minimo contenuto di alcali.
Thermo Scientific™ Chromacol™ consente le migliori prestazioni con un numero inferiore di saggi non riusciti Fiale in vetro inerte classe GOLD. Fiale con tecnologia industriale avanzatissima per l'analisi di analiti con limite di rilevamento criticamente basso e per i casi in cui la qualità, riproducibilità, sicurezza e integrità del campione siano della massima importanza.
Grazie a una più facile manipolazione e a un minore rischio di perdita del campione, le fiale Chromacol di classe GOLD sono la scelta elettiva per tutti gli operatori di cromatografia che vogliano effettuare analisi con tracce minime.
Choose the right vial for your needs
  • Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
  • Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
  • Obtain maximum recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Choose the best insert for your sample needs
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
  • Precision point insert minimizes residual sample loss
  • Pulled point inserts are an economical choice for noncritical applications
Autosampler compatibility*
  • Thermo Scientific™ Accela™
  • Thermo Scientific™ Surveyor LC autosampler
  • Beckman™
  • CTC™
  • Gilson™
  • Knauer™
  • Shimadzu™
  • Spark™
  • Varian™
  • VWR™ (Merck)/Hitachi™
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 2mL Screw Thread Vial, Flat Bottom, GOLD Grade Glass, Clear
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 2.0 mL
Volume (sistema metrico) residuo <170 μl
Product Line Chromacol Gold
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 500
Tipo Screw Thread Vial
Dimensione chiusura 8 mm
Marking Spot No