Learn More
Thermo Scientific™ Fiale e inserti inerti Chromacol™ di classe GOLD
Descrizione
La sicurezza e l'integrità del campione sono garantite dalle fiale inerti con tasso di recupero massimo, bassissime variazioni di pH e minimo contenuto di alcali.
Thermo Scientific™ Chromacol™ consente le migliori prestazioni con un numero inferiore di saggi non riusciti Fiale in vetro inerte classe GOLD. Fiale con tecnologia industriale avanzatissima per l'analisi di analiti con limite di rilevamento criticamente basso e per i casi in cui la qualità, riproducibilità, sicurezza e integrità del campione siano della massima importanza.
Grazie a una più facile manipolazione e a un minore rischio di perdita del campione, le fiale Chromacol di classe GOLD sono la scelta elettiva per tutti gli operatori di cromatografia che vogliano effettuare analisi con tracce minime.
- 8mm crimp top seal minimizes exposure between sample solvent and septum
- Neutral Borosilicate GOLD-Grade glass is a low expansion, high purity glass with an extremely low concentration of active sites to protect your analytes from unwanted interactions
- Precision-machined (glass or PTFE) sleeves allow the vials to be used in the vast majority of commercial autosamplers
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility
Specifica
Specifica
| Descrizione | Flacone con collo a fascetta da 0.2 ml Sci-Vi - vetro classe GOLD |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6 mm |
| Materiale | Vetro |
| Volume (sistema metrico) | 250 µl |
| Volume (sistema metrico) residuo | <5 μl |
| Product Line | Chromacol Gold |
| Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Quantità | 500 |
| Tipo | Crimp Top Vial |
| Vedi altri risultati |