Learn More
Thermo Scientific™ Fiale e inserti inerti Chromacol™ di classe GOLD
Codice prodotto. 11553760
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
125 μL
0.2 mL
200 µl
250 µl
325 µl
1.2 mL
1.4 mL
2,0 ml
2.0 mL
Dimensione chiusura:
8 mm
9 mm
11 mm
Tipo:
Crimp Top Vial
Pulled Point Insert
Screw Thread Vial
Snap Cap Vial
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 11553760
Marca: Thermo Scientific™ 03CVG
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
La sicurezza e l'integrità del campione sono garantite dalle fiale inerti con tasso di recupero massimo, bassissime variazioni di pH e minimo contenuto di alcali.
Thermo Scientific™ Chromacol™ consente le migliori prestazioni con un numero inferiore di saggi non riusciti Fiale in vetro inerte classe GOLD. Fiale con tecnologia industriale avanzatissima per l'analisi di analiti con limite di rilevamento criticamente basso e per i casi in cui la qualità, riproducibilità, sicurezza e integrità del campione siano della massima importanza.
Grazie a una più facile manipolazione e a un minore rischio di perdita del campione, le fiale Chromacol di classe GOLD sono la scelta elettiva per tutti gli operatori di cromatografia che vogliano effettuare analisi con tracce minime.
Choose the right vial for your needs
  • 8mm crimp top seal minimizes exposure between sample solvent and septum
  • Neutral Borosilicate GOLD-Grade glass is a low expansion, high purity glass with an extremely low concentration of active sites to protect your analytes from unwanted interactions
  • Precision-machined (glass or PTFE) sleeves allow the vials to be used in the vast majority of commercial autosamplers
GC and HPLC autosampler compatibility*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Flacone con collo a fascetta con fondo arrotondato da 0.3 ml, trasparente di classe Gold
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 6 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 325 µl
Volume (sistema metrico) residuo <5 μl
Product Line Chromacol Gold
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 500
Tipo Crimp Top Vial
Dimensione chiusura 8 mm
Marking Spot No