Learn More
Thermo Scientific™ Fiale e inserti inerti Chromacol™ di classe GOLD
Descrizione
La sicurezza e l'integrità del campione sono garantite dalle fiale inerti con tasso di recupero massimo, bassissime variazioni di pH e minimo contenuto di alcali.
Thermo Scientific™ Chromacol™ consente le migliori prestazioni con un numero inferiore di saggi non riusciti Fiale in vetro inerte classe GOLD. Fiale con tecnologia industriale avanzatissima per l'analisi di analiti con limite di rilevamento criticamente basso e per i casi in cui la qualità, riproducibilità, sicurezza e integrità del campione siano della massima importanza.
Grazie a una più facile manipolazione e a un minore rischio di perdita del campione, le fiale Chromacol di classe GOLD sono la scelta elettiva per tutti gli operatori di cromatografia che vogliano effettuare analisi con tracce minime.
- L'ampia apertura del collo consente di riempire le fiale facilmente; richiede micro-inserti del diametro di 6 mm
- Le fiale per microcampionamento a elevato recupero consentono la massima estrazione del campione senza necessità di inserti di separazione
- L'etichetta scrivibile fornita su alcune provette consente di identificare il campione e il volume
- Il vetro silanizzato (disattivato) opzionale permette il massimo recupero dei composti polari, labili o a interazione con l'OH
- Inserti a microtenuta
- Gli inserti Polyspring si allineano automaticamente e funzionano da cuscino contro il contatto con l'ago
- Gli inserti con punta di precisione riducono al minimo la perdita di campione residuo
- Gli inserti con punta allungata forniscono una scelta conveniente per applicazioni non critiche
- Il design della provetta Sure Stop include un punto di arresto definito nella finitura della provetta
- Rimuove tutta la soggettività per ottenere la compressione ottimale della guarnizione quando si chiude una provetta
- Evita il serraggio eccessivo o insufficiente delle chiusure
- Fornisce ogni volta una tenuta ottimale
Consigliate per la maggior parte dei marchi di autocampionatore
*Per la compatibilità con gli autocampionatori, consultare il catalogo delle colonne e dei materiali di consumo Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Fiala filettata SureStop a imboccatura larga, da 2 ml con etichetta scrivibile, fondo piatto, vetro di classe GOLD, trasparente |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Vetro |
| Volume (sistema metrico) | 2,0 ml |
| Volume (sistema metrico) residuo | <170 μl |
| Product Line | Chromacol Gold |
| Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Quantità | 100 |
| Tipo | Screw Thread Vial |
| Vedi altri risultati |