missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chromacol Screw Caps for EPA Vials

Codice prodotto. 11553750
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11553750

Marca: Thermo Scientific Chromacol 24SCEPA

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Thermo Scientific™ Chromacol Screw Caps are for use with 24mm EPA vials.

Thermo Scientific™ Chromacol Screw Caps are for use with 24mm EPA vials.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Descrizione For 24mm EPA vials; White
Colore White
Da utilizzare con (apparecchiatura) 24 mm EPA Vials
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt