Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ C18 Cartridge
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
240 mg
480 mg
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Materiale base | Silica |
| Carico di carbonio | 14% |
| Peso del letto | 480 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Non-Polar Compounds, Pesticides |
| Dimensione particelle | 45 μm |
| Assorbente | C18 |
| Tipo | Chromafix C18 Cartridge |
| Dimensione del poro | 60 Å |
| Quantità | 50 Pack |
| Area della superficie (sistema metrico) | 500 m2/g |