Learn More
Macherey-Nagel™ Cartuccia HR-P Chromafix™
Codice prodotto. p-8012074 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
200 mg
330 mg
680 mg
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10368211
Marca: Macherey-Nagel™ 731840
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Resolve a number of components from water or oil. Chromafix™ HR-P Cartridges contain highly porous polystyrene-divinylbenzene adsorbent resin for SPE.
Features
  • Highly porous polystyrene-divinylbenzene copolymer
  • Specific surface 1200 m2/g
  • Particle size 50–100 μm
  • Very high binding capacity, up to 30 percent of adsorbent weight (for comparison: silica adsorbents about 3 percent)
Recommended application:
  • Aromatic compounds
  • Phenols from water
  • Nitroaromatics from water
  • Pesticides from water
  • PAHs from oil
Specifica
Peso del letto 330 mg
Da utilizzare con (applicazione) Composti aromatici, fenoli dall'acqua, composti nitroaromatici dall'acqua, pesticidi dall'acqua, PAHs dall'olio
Dimensione particelle 50 - 100 μm
Assorbente HR-P
Tipo Cartuccia HR-P Chromafix
Quantità Confezione da 50
Composizione resina Resina assorbente in polistirene-divinilbenzene
Area della superficie (sistema metrico) 1200 m2/g