Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XA Cartridge
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
155 mg
240 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Materiale base | Spherical PS/DVB Copolymer |
| Peso del letto | 500 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Acidic Active Ingredients From Strongly Matrix-Contaminated Samples Like, e.g., Urine, Plasma, Serum, Phenolic Acids, Acidic Herbicides |
| Dimensione particelle | 45 or 85 μm |
| Assorbente | Strong quat. ammonium modified polymeric anion exchanger |
| Tipo | Chromafix HR-XA Cartridge |
| Dimensione del poro | 55 to 65 Å |
| Quantità | 50 Pack |
| Area della superficie (sistema metrico) | 850 m2/g |