Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XCW Cartridge
Codice prodotto. 12767740 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
155 mg
240 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 12767740
Marca: Macherey-Nagel™ 731776
Solo null disponibili
Specifica
Materiale base Spherical PS/DVB Copolymer
Peso del letto 500 mg
Da utilizzare con (applicazione) Basic Compounds Like Quaternary Amines, Basic Active Ingredients From Strongly Matrix-Contaminated Samples
Dimensione particelle 45 or 85 μm
Assorbente Weak carboxylic acid modified polymeric cation exchanger
Tipo Chromafix HR-XCW Cartridge
Dimensione del poro 50 to 60 Å
Quantità 50 Pack
Area della superficie (sistema metrico) 850 m2/g