Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ SB Cartridge
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Adsorbent Weight: 230 mg
Adsorbent Weight: 460 mg
Adsorbent Weight: 920 mg
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Materiale base | Silica |
| Descrizione | Adsorbent Weight: 460 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Organic Acids, Caffeine, Saccharin |
| Dimensione particelle | 45 μm |
| Assorbente | SB |
| Tipo | Chromafix SB Cartridge |
| Dimensione del poro | 60 Å |
| Quantità | 50 Pack |
| Area della superficie (sistema metrico) | 500 m2/g |