Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ SB Cartridge
200.00€ - 311.00€
Specifica
Materiale base | Silica |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Organic Acids, Caffeine, Saccharin |
Dimensione particelle | 45 μm |
Assorbente | SB |
Tipo | Chromafix SB Cartridge |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10236571
|
Macherey-Nagel™
731836 |
Adsorbent Weight: 920 mg |
266.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10053051
|
Macherey-Nagel™
731835 |
Adsorbent Weight: 460 mg |
200.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10458981
|
Macherey-Nagel™
731834 |
Adsorbent Weight: 230 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Silica | |
45 μm | |
Chromafix SB Cartridge | |
50 Pack |
Organic Acids, Caffeine, Saccharin | |
SB | |
60 Å | |
500 m2/g |