Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ SiOH Cartridge
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Adsorbent Weight: 230 mg
Adsorbent Weight: 420 mg
Adsorbent Weight: 880 mg
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Materiale base | Weakly Acidic Silica |
| Descrizione | Adsorbent Weight: 230 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Aflatoxins, Chloramphenicol, Pesticides, Steroids, Vitamins |
| Dimensione particelle | 45 μm |
| Assorbente | SiOH |
| Tipo | Chromafix SiOH Cartridge |
| Dimensione del poro | 60 Å |
| Quantità | 50 Pack |
| Area della superficie (sistema metrico) | 500 m2/g |