Learn More
Kimble Chase™ Chromaflex™ Glass Barrel
Codice prodotto. p-8005941
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11823063
Marca: Kimble Chase™ 4208311510
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1 Each
Diametro (sistema metrico) interno 25 mm
Tipo Barrel
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Glass
Diametro (sistema metrico) esterno 25 mm