Learn More
Applied Biosystems™ CHROMagar™ O157 Medium (powder)
Codice prodotto. 10111253 Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Click to view available options
:
4 x 250mL
Codice prodotto. 10111253
Marca: Applied Biosystems™ 74002
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CHROMagar™ O157 Medium
Recommended as a second media to CT-SMAC. CHROMagar™ distinguishes between Pseudomonas spp and E.coli O157 by a specific colour reaction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Refrigerate, store at 2°C to 8°C
Forma Powder
Tipo di media Pathogen Detection Media
Metodo di preparazione Microwave
Product Type Agar
Target Organism Class E. coli
Tipo di prodotto finale Agar Plates
Linea di prodotti CHROMagar
Shipping Condition Room Temperature
Strain Designations E. coli O157