Learn More
Chroman-6-carbaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10113514
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10113514
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC32804CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 55745-97-6
Formula molecolare C10H10O2
Molecular Weight (g/mol) 162.188
Numero MDL MFCD08146589
InChI Key YIHDTNNFJDJYRG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chroman-6-carbaldehyde, chromane-6-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-carbaldehyde, chroman-6-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-chromene-6-carboxaldehyde, 2h-1-benzopyran-6-carboxaldehyde, 3,4-dihydro
PubChem CID 6504215
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-chromene-6-carbaldehyde
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)C=O)OC1
Specifica
Materiale o nome chimico Chroman-6-carbaldehyde
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 162.19
Percent Purity 95%