Learn More
Chromate, Ion chromatography standard solution, Specpure™ CrO4∣-2 1000μg/mL
Codice prodotto. 11349168
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 11349168
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042564.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
K2CrO4 in H2O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare K2CrO4 in H2O
Numero MDL MFCD00011368
Specifica
Materiale o nome chimico Chromate
Forma fisica Liquid
Nota nome CrO4-2 1000μg/mL
Odore Odorless
Densità 1g/cm3 at 20°C
Colore Colorless
Quantità 100 mL