Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographic Columns with Frit and Beaded Rim
Codice prodotto. p-8005977
Click to view available options
Capacità della colonna:
15 mL
125 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10693812
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05445708
Solo null disponibili
Specifica
Descrizione Chromatography Column
Da utilizzare con (applicazione) Chromatographic applications
Diametro (sistema metrico) interno 40 mm
Tipo Chromatography Column
Capacità della colonna 1000 mL
Lunghezza (sistema metrico) 800 mm
Materiale Duran Glass
Diametro (sistema metrico) esterno 40 mm
Include PTFE Stopcock