Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographic Columns with Frit and NS Socket
Click to view available options
Capacità della colonna:
8 mL
15 mL
23 mL
35 mL
125 mL
430 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Descrizione | Chromatography Column |
| Da utilizzare con (applicazione) | Chromatographic applications |
| Diametro (sistema metrico) interno | 40 mm |
| Tipo | Chromatography Column |
| Capacità della colonna | 8 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 800 mm |
| Materiale | Duran Glass |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 10 mm |
| Include | 0 to 2.5mm Bore PTFE-Hahn Stopcock |