Learn More
Lenz Laborglasintrumente Chromatographic Columns with Frit and NS Socket with PTFE or Needle-Valve Stopcock
Codice prodotto. p-7222494
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10007799
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05450803
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Chromatographic columns
  • With sintered frit (porosity: 0)
  • With PTFE stopcock or needle-valve stopcock (bore: 0 to 2.5 mm)
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Capacità serbatoio (sistema metrico) 35 mL
Descrizione Needle-valve stopcock
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm