Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Sheets, Grade FN 1
Codice prodotto. 15962790 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
400 mm
470 mm
Larghezza (sistema metrico):
400 mm
580 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15962790
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT2501400400N
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Highly pure paper for blotting, chromatography, and a wide range of life science and diagnostics absorption applications.
  • Highly pure paper grade.
  • Ideal for blotting and chromatography.
  • Ideal for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
  • Non-sterile, bulk packed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione 100/Pk, 90 g/m2
Dimensioni (L x P) 400 mm × 400 mm
Spessore pellicola 0.19 mm
Formato Sheet
Grado FN 1
Materiale Cotton Linters (> 98 % alpha-cellulose; < 0.04 % ash)
Larghezza (sistema metrico) 400 mm
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm