Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Sheets, Grade FN 30
Codice prodotto. 15922810 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
254 mm
580 mm
Larghezza (sistema metrico):
305 mm
600 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Codice prodotto. 15922810
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT2526254305N
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Highly pure paper for blotting, chromatography, and a wide range of life science and diagnostics absorption applications.
  • Highly pure paper grade.
  • Ideal for blotting and chromatography.
  • Ideal for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
  • Non-sterile, bulk packed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 100/Pk, 320 g/m2
Dimensioni (L x P) 254 mm × 305 mm
Spessore pellicola 0.9 mm
Formato Sheet
Grado FN 30
Materiale Cotton Linters (> 98 % alpha-cellulose; < 0.04 % ash)
Larghezza (sistema metrico) 305 mm
Lunghezza (sistema metrico) 254 mm