Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chrome Azurol S
Codice prodotto. 10511831 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
Product Code. 10511831
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 190050250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1667-99-8 | C23H13Cl2Na3O9S | 605.277 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1667-99-8
Formula molecolare C23H13Cl2Na3O9S
Molecular Weight (g/mol) 605.277
Numero MDL MFCD00001615
InChI Key FUIZKNBTOOKONL-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo C.I. 43825, Mordant Blue 29
PubChem CID 54736314
IUPAC Name trisodium;5-[(3-carboxy-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-(2,6-dichloro-3-sulfonatophenyl)methyl]-3-methyl-2-oxidobenzoate
SMILES CC1=CC(=CC(=C1[O-])C(=O)[O-])C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(=O)O)C)C3=C(C=CC(=C3Cl)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifications
Materiale o nome chimico Chrome Azurol S
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 424 to 436nm (c=0.03g/L in H2O)
Peso formulazione 605.29
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Colore Black to Brown
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Product Identifier
  • Chrome Azurol S
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement