Learn More
RETSCH Chrome Steel Comfort Grinding Jars
Codice prodotto. 10339461 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10339461
Marca: RETSCH 01.462.0145
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these grinding jars with Retsch™ ball mills. Retsch™ Chrome Steel Comfort Grinding Jars feature an O-type sealing for safe operation.
  • Available in a variety of sizes
  • Optional aeration covers
  • Pressure tight safety closure devices
Specifica
Product Type Comfort Grinding Jar
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) For PM 100, PM 200, PM 400 and S 100
Materiale Chrome Steel