Learn More
RETSCH Chrome Steel Grinding Balls
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
5 mm
7 mm
9 mm
12 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Grinding Balls |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | mm 200 andmm 301 |
| Materiale | Chrome Steel |