Learn More
Bochem™ Pinza a 3 branche in acciaio cromato rivestito in PVC
Codice prodotto. p-8000051
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
0 to 35 mm
0 to 60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10556951
Marca: Bochem™ 5626
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Asta inclusa.
  • Finger PVC coated
  • Span width independently adjustable by 2 regulating screws
  • With shaft
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Tipo Clip a 3 dita
Materiale Acciaio al cromo
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Larghezza (sistema metrico) 0 to 35 mm
Diameter (Metric) Inside 10 mm