Learn More
Chromium hexacarbonyl, 99+%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 220°C |
| Materiale o nome chimico | Chromium hexacarbonyl |
| Punto di fusione | 150°C |
| Colore | White through Yellow |
| Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantità | 10 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Formula lineare | Cr(CO)6 |
| Indice di Merck | 15, 2236 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in organic solvents |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Chromium hexacarbonyl
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1A
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H332-Nocivo se inalato.
- H350i-Può provocare il cancro se inalato.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH044-Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Chromium carbonyl