Learn More
Chromium(III) antimonide, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11499266
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11499266
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18112.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12053-12-2
Formula molecolare CrSb
Molecular Weight (g/mol) 173.756
Numero MDL MFCD00049884
InChI Key KECAIQNCFZTEBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chromiumylidynestibane, chromium iii antimonide, chromium antimonide,
PubChem CID 24884257
IUPAC Name stibanylidynechromium
SMILES [Cr]#[Sb]
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium(III) antimonide
Quantità 50 g
Numero UN UN1549
Peso formulazione 173.75
Percent Purity 99%
Densità 7.11