Learn More
Chromium(III) Chloride Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7072923 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10457250
Marca: Fisher Chemical C/5480/48
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 10060-12-5
Formula molecolare Cl3CrH12O6
Molecular Weight (g/mol) 266.44
Numero MDL MFCD00149660
InChI Key LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name chromium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Specifica
Punto di fusione 83°C
Colore Green
pH 2 to 3
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Peso formulazione 266.44g/mol
Imballaggio Recipiente in vetro
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chromium(III) chloride hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.