Learn More
Chromium(III) fluoride, 98%
Codice prodotto. p-7050160
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11358617
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035741.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7788-97-8
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7788-97-8
Numero MDL MFCD00016045
Sinonimo chromium fluoride, chromic fluoride, chromium 3+ trifluoride, acmc-1bht2, chromium 3+ ion trifluoride, chromic fluoride, solid un1756 corrosive, chromic fluoride, solution un1757 corrosive
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium(III) fluoride
Punto di fusione >1000°C
Colore Green
Forma fisica Powder
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1756
Indice di Merck 14,2223
Peso formulazione 108.99
Percent Purity 99.98%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 3.8 g/mL