Learn More
Chromium(III) fluoride hydrate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11351709
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 11351709
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012339.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123333-98-2
Formula molecolare CrF3
Molecular Weight (g/mol) 108.99
Numero MDL MFCD00016045
InChI Key FTBATIJJKIIOTP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name chromium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Cr+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium(III) fluoride hydrate
Punto di fusione >1000°C
Colore Green
Forma fisica Crystalline
Quantità 250 g
Numero UN UN1756
Indice di Merck 14,2223
Peso formulazione 108.99 (Anhydrous)
Sensibilità Hygroscopic