Learn More
Chromium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11388887
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Se returpolicy
Produktkod. 11388887
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038581.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14592-80-4
Formula molecolare C15H3CrF18O6
Molecular Weight (g/mol) 673.15
Numero MDL MFCD00044995
InChI Key GGQIHZBUYJMHAF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Chromium(III) hexafluoroacetylacetonate
PubChem CID 91996126
IUPAC Name chromium(3+);(Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
SMILES [Cr+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Materiale o nome chimico Chromium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Punto di fusione 83°C to 88°C
Colore Green
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water
Peso formulazione 673.14
Odore Odorless
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.