Learn More
Chromium(III) nitrate nonahydrate, 99%
Codice prodotto. 10399123 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
5g
5kg
Codice prodotto. 10399123
Marca: Thermo Scientific Acros 219200051
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7789-02-8 | CrN3O9·9H2O | 400.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-02-8
Numero MDL MFCD00149659
InChI Key PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
PubChem CID 9887206
IUPAC Name chromium(3+);trinitrate;nonahydrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium(III) nitrate nonahydrate
Punto di fusione 60.0°C
Nota nome 99%
Colore Black to Purple
pH 2 to 3 (5% aq. soln.)
Forma fisica Crystalline Chunks
Quantità 5 kg
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Iodometry)
Formula molecolare CrN3O9·9H2O
Formula lineare Cr(NO3)3·9H2O
Indice di Merck 14,2226
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Molecular Weight (g/mol) 400.14
Peso formulazione 400.14
Percent Purity 99%
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chromium(III) nitrate nonahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.