Learn More
Chromium(III) oxide, 98+%
Codice prodotto. 11301639
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Codice prodotto. 11301639
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012286.A3
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1308-38-9 | Cr2O3 | 151.99 g/mol
It is employed in metallurgical processing and has applications in chrome plating, anodizing aluminum etc… It is also used as a pigment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1308-38-9
Formula molecolare Cr2O3
Molecular Weight (g/mol) 151.99
Numero MDL MFCD00010949
InChI Key UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Specifica
Punti di ebollizione 3000°C
Materiale o nome chimico Chromium(III) oxide
Punto di fusione 2435°C
Colore Green
Forma fisica Powder
Quantità 2 kg
Intervallo percentuale saggio >98%
Informazioni di solubilità Insoluble in water,alcohol,acetone and acids
IUPAC Name dichromium(3+) trioxidandiide
Peso formulazione 151.99
Odore Odorless
Indice di rifrazione 2.551
Densità 5.22