Learn More
Chromium(III) oxide, 99%, amorphous powder
Codice prodotto. p-4509676 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10591251
Marca: Thermo Scientific Acros 192085000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1308-38-9 | Cr2O3 | 151.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1308-38-9
Formula molecolare Cr2O3
Molecular Weight (g/mol) 151.99
Numero MDL MFCD00010949
InChI Key UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
IUPAC Name dichromium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Specifica
Punti di ebollizione 4000°C
Materiale o nome chimico Chromium(III) oxide
Punto di fusione 2435°C
Colore Green
pH 5 to 7
Forma fisica Amorphous Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min
Formula lineare Cr2O3
Fieser 03,38; 13,338
Indice di Merck 15,2238
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in acids and alkalies,practically insoluble in alcohol and acetone
Peso formulazione 151.99
Percent Purity 99%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 5.21
Densità 5.2100g/mL